Learn More
Éster 2-(2-propen-1-il)fenílico del ácido 1,1,1-trifluorometanosulfónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,1,1-Trifluoromethanesulfonic Acid 2-(2-Propen-1-yl)phenyl Ester |
| CAS | 109586-43-8 |
| Fórmula molecular | C10H9F3O3S |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Trifluoromethanesulfonic Acid 2-(2-Propen-1-yl)phenyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H9F3O3S/c1-2-5-8-6-3-4-7-9(8)16-17(14,15)10(11,12)13/h2-4,6-7H,1,5H2 |
| SMILES | FC(F)(F)S(=O)(=O)Oc1ccccc1CC=C |
| Nombre IUPAC | trifluorometanosulfonato de (2-prop-2-enilfenilo) |
| Peso molecular (g/mol) | 266.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 266.0224 |