Learn More
Éster 2-(1,3-dihidro-1,3-dioxo-2H-benz[f]isoindol-2-il)etílico del ácido 1,1,1-trifluorometanosulfónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,1,1-Trifluoromethanesulfonic Acid 2-(1,3-Dihydro-1,3-dioxo-2H-benz[f]isoindol-2-yl)ethyl Ester |
| CAS | 128651-50-3 |
| Fórmula molecular | C15 H10 F3 N O5 S |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H10F3NO5S/c16-15(17,18)25(22,23)24-6-5-19-13(20)11-7-9-3-1-2-4-10(9)8-12(11)14(19)21/h1-4,7-8H,5-6H2 |
| SMILES | FC(F)(F)S(=O)(=O)OCCN1C(=O)c2cc3ccccc3cc2C1=O |
| Nombre IUPAC | Trifluorometanosulfonato de 2-(1,3-dioxobenzo[f]isoindol-2-il)etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 373.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 373.0232 |