Learn More
1,1,1-trifluoroacetona, TRC
Código de producto. 30454804
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30454804 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30454804 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT7800505G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1,1-Trifluoroacetone
CAS 421-50-1
Fórmula molecular C3H3F3O
Cantidad 5 g
Sinónimo 3,3,3-Trifluoroacetone, 1,1,1-Trifluoro-2-propanone, Methyl Trifluoromethyl Ketone, NSC 66412, Trifluoromethyl Methyl Ketone, alpha,alpha,alpha-Trifluoroacetone
Fórmula InChI InChI=1S/C3H3F3O/c1-2(7)3(4,5)6/h1H3
SMILES CC(=O)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 1,1,1-trifluoropropan-2-ona
Peso molecular (g/mol) 112.05
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.0136