Learn More
Cianohidrina de 1,1,1-trifluoroacetona, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11377696
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11377696 5 g 5 g
15448939 1 g 1 g
11387696 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11377696 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11318.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 335-08-0 | C4H4F3NO | 139.077 g/mol
A chlorinated acetone derivative for organic synthesis and proteomics research
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un derivado de acetona clorada que se usa en síntesis orgánica y en investigación proteómica.
Solubilidad
Completamente miscible en agua.
Notas
Mantener en un recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con los agentes oxidantes. Es sensible a la humedad. Almacenar en gas inerte seco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 335-08-0
Fórmula molecular C4H4F3NO
Peso molecular (g/mol) 139.077
Número MDL MFCD00040885
Clave InChI XDCMNDCKYSQKAX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,1,1-trifluoroacetone cyanohydrin, 2-cyano-1,1,1-trifluoro-2-propanol, 2-hydroxy-2-trifluoromethyl propionitrile, propanenitrile, 3,3,3-trifluoro-2-hydroxy-2-methyl, 2-trifluoromethyl lactonitrile, trifluoroacetone cyanohydrin, lactonitrile, 2-trifluoromethyl, 3-trifluoro-a-hydroxyisobutyronitrile, lactonitrile,3,3-trifluoro-2-methyl, 2-cyano-1,1,1-trifluoropropan-2-ol
PubChem CID 274400
Nombre IUPAC 3,3,3-trifluoro-2-hidroxi-2-metilpropanoitrilo
SMILES CC(C#N)(C(F)(F)F)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1,1-Trifluoroacetone cyanohydrin
Densidad 1.276
Punto de ebullición 68°C to 69°C (40 mmHg)
Temperatura de inflamación 60°C (140°F)
Índice de refracción 1.338
Cantidad 5 g
Número UN UN2929
Beilstein 1758723
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Fully miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.08
Porcentaje de pureza 95%