Learn More
1,1,1-Trifluoroacetona, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10726161 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10726161 25 g Frasco de vidrio 25 g
10103290 100 g Frasco de vidrio 100 g
11974871 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10726161 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 139740250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 421-50-1 | C3H3F3O | 112.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 421-50-1
Fórmula molecular C3H3F3O
Peso molecular (g/mol) 112.05
Clave InChI FHUDAMLDXFJHJE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,1,1-trifluoroacetone, trifluoroacetone, 1,1,1-trifluoro-2-propanone, methyl trifluoromethyl ketone, 2-propanone, 1,1,1-trifluoro, trifluoromethyl methyl ketone, 3,3,3-trifluoroacetone, 1,1,1,-trifluoroacetone, trifluoroketone, trifluoracetone
PubChem CID 9871
Nombre IUPAC 1,1,1-trifluoropropan-2-ona
SMILES CC(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 1, 1-Trifluoroacetone
Punto de fusión -78.0°C
Color Incolora
Densidad 1.2500g/mL
Punto de ebullición 22.0°C
Temperatura de inflamación −30°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CF3COCH3
Índice de refracción 1.3000 (20°C, 589nm) max.
Cantidad 25 g
Beilstein 01,II,717
Fieser 13,323; 15,212
Gravedad específica 1.25
Información de solubilidad Solubility in water: miscible
Viscosidad 3.28 mPa.s (15°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.05
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,1,1-Trifluoroacetone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H224-Líquido y vapores extremadamente inflamables.