Learn More
1,1,1-Trifluoroacetona, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11420054
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11420054 100 g 100 g
11410054 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11420054 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13556.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 421-50-1 | C3H3F3O | 112.051 g/mol
1,1,1-Trifluoroacetone is used in a synthesis of 2-trifluoromethyl-7-azaindoles starting with 2,6-dihalopyridines. The derived chiral imine was used to prepare enantiopure α-trifluoromethyl alanines and diamines via a Strecker reaction followed by either nitrile hydrolysis or reduction. And also used as a useful molecule in synthesis reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 1,1,1-trifluoroacetona se utiliza en una síntesis de 2-trifluorometil-7-azaindoles a partir de 2,6-dihalopiridinas. La imina quiral derivada se utilizó para preparar alaninas y diaminas de α-trifluorometilo enantiopuras mediante una reacción de Strecker seguida de hidrólisis o reducción de nitrilo. También se utiliza como una molécula útil en las reacciones de síntesis.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 421-50-1
Fórmula molecular C3H3F3O
Peso molecular (g/mol) 112.051
Número MDL MFCD00000423
Clave InChI FHUDAMLDXFJHJE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,1,1-trifluoroacetone, trifluoroacetone, 1,1,1-trifluoro-2-propanone, methyl trifluoromethyl ketone, 2-propanone, 1,1,1-trifluoro, trifluoromethyl methyl ketone, 3,3,3-trifluoroacetone, 1,1,1,-trifluoroacetone, trifluoroketone, trifluoracetone
PubChem CID 9871
Nombre IUPAC 1,1,1-trifluoropropan-2-ona
SMILES CC(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1,1-Trifluoroacetone
Punto de fusión <-78°C
Densidad 1.252
Punto de ebullición 21°C to 24°C
Temperatura de inflamación −31°C (−24°F)
Olor Chloroform-like
Índice de refracción 1.3
Cantidad 100 g
Número UN UN1993
Beilstein 1748614
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.05
Porcentaje de pureza 95%