Learn More
1,1,1-Trifluoro-5-metil-2,4-hexanodiona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10627221 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10627221 25 g Frasco de vidrio 25 GR
1 options
Código de producto. 10627221 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 421760250
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1,1-Trifluoro-5-methyl-2,4-hexanedione
CAS 30984-28-2
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo
Punto de ebullición 61°C (48.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 33°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C7H9F3O2
Fórmula lineal CF3COCH2COCH(CH3)2
Índice de refracción 1.4005 to 1.4025
Número MDL MFCD00045106
Cantidad 25 g
Sinónimo 1,1,1-trifluoro-5-methyl-2,4-hexanedione, trifluoroacetyl isobutyrylmethane, 2,4-hexanedione, 1,1,1-trifluoro-5-methyl, 5-methyl-1,1,1-trifluoro-2,4-hexanedione, 2,4-hexanedione,1,1,1-trifluoro-5-methyl, tos-bb-0654, 2,4-dioxo-5-methyl-1,1,1-trifluorohexane, 5-methyl-1,1,1-trifluorohexane-2,4-dione
Clave InChI QDJWKASBKAMIDF-ZZXKWVIFSA-N
SMILES CC(C)C(=O)\C=C(\O)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 1,1,1-trifluoro-5-metilhexano-2,4-diona
Peso molecular (g/mol) 182.14
PubChem CID 160191
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.14
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,1,1-Trifluoro-5-methyl-2,4-hexanedione
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación