Learn More
1,1,1-Trifluoro-4-yodobutano, +98 %, estab. con cobre, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11400278
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11400278 1 g 1 g
11410278 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11400278 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23811.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 461-17-6 | C4H6F3I | 237.992 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 461-17-6
Fórmula molecular C4H6F3I
Peso molecular (g/mol) 237.992
Número MDL MFCD00041543
Clave InChI LNDGACQEAYKNOI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-iodo-4,4,4-trifluorobutane, 4,4,4-trifluoro-1-iodobutane, 4,4,4-trifluorobutyl iodide, 4-iodo-1,1,1-trifluorobutane, butane, 1,1,1-trifluoro-4-iodo, 1,1,1-trifluoro-4-iodo-butane, acmc-209k5v, 4,4,4-trifluorobutyliodide, ksc235m2j, 1-iodo-4,4,4-trifluoro-butane
PubChem CID 2775189
Nombre IUPAC 1,1,1-trifluoro-4-yodobutano
SMILES C(CC(F)(F)F)CI
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1,1-Trifluoro-4-iodobutane
Nombre de nota stabilized with copper
Densidad 1.85
Punto de ebullición 126°C to 127°C
Temperatura de inflamación >100°C (212°F)
Fórmula lineal CF3(CH2)3I
Índice de refracción 1.4335
Cantidad 1 g
Beilstein 1736064
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.99
Porcentaje de pureza ≥98%