Learn More
1,1,1-trifluoro-4-(4-cloro-2-fluoro-5-metilfenil)-2,4-butanodiona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,1,1-Trifluoro-4-(4-chloro-2-fluoro-5-methylphenyl)-2,4-butanedione |
| CAS | 177211-21-1 |
| Fórmula molecular | C11H7ClF4O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 1-(4-Chloro-2-fluoro-5-methylphenyl)-4,4,4-trifluoro-1,3-butanedione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H7ClF4O2/c1-5-2-6(8(13)3-7(5)12)9(17)4-10(18)11(14,15)16/h2-3H,4H2,1H3 |
| SMILES | Cc1cc(C(=O)CC(=O)C(F)(F)F)c(F)cc1Cl |
| Nombre IUPAC | 1-(4-cloro-2-fluoro-5-metilfenil)-4,4,4-trifluorobutano-1,3-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 282.62 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 282.0071 |