Learn More
1,1,1-Trifluoro-3-fenilacetona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11373796
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11373796 5 g 5 g
11363796 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11373796 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16851.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 350-92-5 | C9H7F3O | 188.149 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 350-92-5
Fórmula molecular C9H7F3O
Peso molecular (g/mol) 188.149
Número MDL MFCD00068171
Clave InChI IAJKTOIWQHTZOS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-phenyl-1,1,1-trifluoropropan-2-one, 1,1,1-trifluoro-3-phenylacetone, 1,1,1-trifluoro-3-phenyl-2-propanone, 1,1,1-trifluoro-3-phenyl-propan-2-one, 2-propanone, 1,1,1-trifluoro-3-phenyl, acmc-20amz1, trifluoromethylbenzyl ketone, benzyl trifluoromethyl ketone, trifluoromethyl benzyl ketone, ksc227m3d
PubChem CID 222958
Nombre IUPAC 1,1,1-trifluoro-3-fenilpropan-2-ona
SMILES C1=CC=C(C=C1)CC(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1,1-Trifluoro-3-phenylacetone
Densidad 1.22
Punto de ebullición 51°C to 52°C (2 mmHg)
Índice de refracción 1.447
Cantidad 5 g
Beilstein 2614467
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.15
Porcentaje de pureza 97%