Learn More
1,1,1-Trifluoro-3-yodopropano, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11450887
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11450887 5 g 5 g
11440887 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11450887 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23284.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 460-37-7 | C3H4F3I | 223.965 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 460-37-7
Fórmula molecular C3H4F3I
Peso molecular (g/mol) 223.965
Número MDL MFCD00038531
Clave InChI ULIYQAUQKZDZOX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-iodo-3,3,3-trifluoropropane, 3,3,3-trifluoropropyl iodide, 3-iodo-1,1,1-trifluoropropane, 1-iodo-3,3,3-trifluoro propane, 3,3,3-trifluoropropyliodide, 1-iodo-2-perfluoroalkyl ethane, 1,1,1-trifluoro-3-iodo-propane, propane, 1,1,1-trifluoro-3-iodo, trifluoroiodopropane
PubChem CID 156165
Nombre IUPAC 1,1,1-trifluoro-3-yodopropano
SMILES C(CI)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1,1-Trifluoro-3-iodopropane
Densidad 1.911
Punto de ebullición 89°C to 90°C
Temperatura de inflamación None
Índice de refracción 1.42
Cantidad 5 g
Beilstein 1698182
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.96
Porcentaje de pureza ≥98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,3,3-Trifluoropropyl iodide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Iodo-3,3,3-trifluoropropane