Learn More
1,1,1-Trifluoro-3-yodopropano, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11440887
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11440887 1 g 1 g
11450887 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11440887 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23284.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 460-37-7 | C3H4F3I | 223.965 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 460-37-7
Fórmula molecular C3H4F3I
Peso molecular (g/mol) 223.965
Número MDL MFCD00038531
Clave InChI ULIYQAUQKZDZOX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-iodo-3,3,3-trifluoropropane, 3,3,3-trifluoropropyl iodide, 3-iodo-1,1,1-trifluoropropane, 1-iodo-3,3,3-trifluoro propane, 3,3,3-trifluoropropyliodide, 1-iodo-2-perfluoroalkyl ethane, 1,1,1-trifluoro-3-iodo-propane, propane, 1,1,1-trifluoro-3-iodo, trifluoroiodopropane
PubChem CID 156165
Nombre IUPAC 1,1,1-trifluoro-3-yodopropano
SMILES C(CI)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1,1-Trifluoro-3-iodopropane
Densidad 1.911
Punto de ebullición 89°C to 90°C
Temperatura de inflamación None
Índice de refracción 1.42
Cantidad 1 g
Beilstein 1698182
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.96
Porcentaje de pureza ≥98%