Learn More
1,1,1-Trifluoro-2-propanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11357586
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11357586 5 g 5 g
11367586 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11357586 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11150.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 374-01-6 | C3H5F3O | 114.067 g/mol
1,1,1-Trifluoro-2-propanol is used as a chemical building block.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,1,1-trifluoro-2-propanol se utiliza como compuesto básico químico.
Solubilidad
Completamente miscible en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con bases y agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 374-01-6
Fórmula molecular C3H5F3O
Peso molecular (g/mol) 114.067
Número MDL MFCD00014403
Clave InChI GILIYJDBJZWGBG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,1,1-trifluoro-2-propanol, 2-propanol, 1,1,1-trifluoro, 1,1,1-trifluoroisopropanol, 1,1,1-trifluoropropanol-2, 1,1,1-trifluoro-propan-2-ol, 1-methyl-2,2,2-trifluoroethanol, pubchem12648, acmc-20ap8u, 1,1-trifluoro-2-propanol, 2-propanol,1,1-trifluoro
PubChem CID 9774
Nombre IUPAC 1,1,1-trifluoropropan-2-ol
SMILES CC(C(F)(F)F)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1,1-Trifluoro-2-propanol
Densidad 1.259
Punto de ebullición 75°C to 76°C
Temperatura de inflamación 25°C (77°F)
Índice de refracción 1.3175
Cantidad 5 g
Número UN UN1987
Beilstein 1734738
Información de solubilidad Fully miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.07
Porcentaje de pureza 97%