Learn More
1,1,1-trifluoro-2-yodoetano, TRC
Código de producto. 30452562
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30452562 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30452562 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT7904005G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1,1-Trifluoro-2-iodoethane
CAS 353-83-3
Fórmula molecular C2H2F3I
Cantidad 5 g
Sinónimo 1-Iodo-2,2,2-trifluoroethane, 2,2,2-Trifluoro-1-iodoethane, 2,2,2-Trifluoroethyl Iodide, 2,2,2-Trifluoroiodoethane, 2-Iodo-1,1,1-trifluoroethane
Fórmula InChI InChI=1S/C2H2F3I/c3-2(4,5)1-6/h1H2
SMILES FC(F)(F)CI
Nombre IUPAC 1,1,1-trifluoro-2-yodoetano
Peso molecular (g/mol) 209.94
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.9153