Learn More
1,1,1-trifluoro-2-butanona, TRC
Código de producto. 30455181
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30455181 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30455181 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT3818805G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1,1-Trifluoro-2-butanone
CAS 381-88-4
Fórmula molecular C4H5F3O
Cantidad 5 g
Sinónimo Ethyl Trifluoromethyl Ketone, NSC 42602
Fórmula InChI InChI=1S/C4H5F3O/c1-2-3(8)4(5,6)7/h2H2,1H3
SMILES CCC(=O)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 1,1,1-trifluorobutan-2-ona
Peso molecular (g/mol) 126.08
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.0292