Learn More
1,1,1-trifluoro-2-butanona, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 1,1,1-Trifluoro-2-butanone |
| CAS | 381-88-4 |
| Fórmula molecular | C4H5F3O |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Ethyl Trifluoromethyl Ketone, NSC 42602 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H5F3O/c1-2-3(8)4(5,6)7/h2H2,1H3 |
| SMILES | CCC(=O)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 1,1,1-trifluorobutan-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 126.08 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 126.0292 |