Learn More
1,1,1-trifluoro-2-butanona, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11333806
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11333806 1 g 1 g
11343806 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11333806 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16868.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 381-88-4 | C4H5F3O | 126.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 381-88-4
Fórmula molecular C4H5F3O
Peso molecular (g/mol) 126.08
Número MDL MFCD00190641
Clave InChI QBVHMPFSDVNFAY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,1,1-trifluoro-2-butanone, 1,1,1-trifluorobutane-2-one, 2-butanone, 1,1,1-trifluoro, 1,1,1-trifluoromethyl ethyl ketone, trifluoro-2-butanone, acmc-20ap8w, trifluoromethylethylketone, ethyl trifluoromethyl ketone, trifluoromethyl ethyl ketone, 1,1-trifluoro-2-butanone
PubChem CID 238288
Nombre IUPAC 1,1,1-trifluorobutan-2-ona
SMILES CCC(=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 1,1,1-Trifluoro-2-butanone
Densidad 0.929
Punto de ebullición 44°C to 45°C
Temperatura de inflamación −17°C (1°F)
Índice de refracción 1.307
Cantidad 1 g
Número UN UN1224
Beilstein 1702220
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.08
Porcentaje de pureza 96%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.