Learn More
1,1,1-Trifluoro-2,4-pentanodiona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11477666
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11477666 5 g 5 g
11487666 25 g 25 g
11497666 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11477666 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14682.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 367-57-7 | C5H5F3O2 | 154.09 g/mol
1,1,1-Trifluoro-2,4-pentanedione has been used as reagent in the preparation of 2-alkylcarbonyl and 2-benzoyl-3-trifluoromethylquinoxaline 1,4-di-N-oxide derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 1,1,1-trifluoro-2,4-pentanodiona se ha utilizado como reactivo en la preparación de derivados de 2-benzoil-3-trifluorometilquinoxalina 1,4-di-N-óxido y 2-alquilcarbonilo.
Solubilidad
Soluble en agua (ligeramente) y muchos disolventes orgánicos.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 367-57-7
Fórmula molecular C5H5F3O2
Peso molecular (g/mol) 154.09
Número MDL MFCD00000427
Clave InChI SHXHPUAKLCCLDV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,1,1-trifluoro-2,4-pentanedione, trifluoroacetylacetone, 1,1,1-trifluoroacetylacetone, trifluoroacetyl acetone, acetyl trifluoroacetone, 2,4-pentanedione, 1,1,1-trifluoro, tfpd-h, unii-9n20a8g8sw, alpha,alpha,alpha-trifluoroacetylacetone, a,a,a-trifluoroacetylacetone
PubChem CID 73943
Nombre IUPAC 1,1,1-trifluoropentano-2,4-diona
SMILES CC(=O)CC(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1,1-Trifluoro-2,4-pentanedione
Densidad 1.274
Punto de ebullición 105°C to 107°C
Temperatura de inflamación 26°C (79°F)
Índice de refracción 1.389
Cantidad 5 g
Número UN UN1224
Beilstein 1705177
Información de solubilidad Soluble in water (slightly) and many organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.09
Porcentaje de pureza 98%