Learn More
1,1,1-Trifluoro-2,4-pentanodiona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10286840 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
25 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
100 ml
25 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10286840 10 mL 10 ml
10206850 25 mL 25 ml
11994871 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10286840 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 216710100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 367-57-7 | C5H5F3O2 | 154.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 367-57-7
Fórmula molecular C5H5F3O2
Peso molecular (g/mol) 154.09
Número MDL MFCD00000427
Clave InChI SHXHPUAKLCCLDV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,1,1-trifluoro-2,4-pentanedione, trifluoroacetylacetone, 1,1,1-trifluoroacetylacetone, trifluoroacetyl acetone, acetyl trifluoroacetone, 2,4-pentanedione, 1,1,1-trifluoro, tfpd-h, unii-9n20a8g8sw, alpha,alpha,alpha-trifluoroacetylacetone, a,a,a-trifluoroacetylacetone
PubChem CID 73943
Nombre IUPAC 1,1,1-trifluoropentano-2,4-diona
SMILES CC(=O)CC(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1,1-Trifluoro-2,4-pentanedione
Color Naranja a amarillo
Densidad 1.2700g/mL
Punto de ebullición 105.0°C to 107.0°C
Temperatura de inflamación 26°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3COCH2COCF3
Índice de refracción 1.3870 to 1.3900
Cantidad 10 mL
Beilstein 01,III,3123
Gravedad específica 1.27
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.09
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,1,1-Trifluoro-2,4-pentanedione
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.