Learn More
1,1,1- Tricloroetano en dimetil sulfóxido, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 16389757 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
16389757 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 16389757 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor USPS3605DMSO
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Includes
Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
AnalitoN.º de CAS:Concentración
1,1,1-Tricloroetano71-55-650.000 μg/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1,1-Trichloroethane in Dimethyl Sulfoxide
Nombre de nota USP 467 Standard
Envase 2 ml de ampolla de vidrio con prescorda ámbar
CAS 71-55-6
Concentration or Composition Notes El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas.
Límite de explosión 1.8% (volume); 63% (volume)
Punto de ignición 270°C
Presión de vapor 2.5 hPA (20°C)
Nombres de analitos o componentes 1,1,1-Trichloroethane
Densidad 1.1g/cm3
Forma física Líquido
Fórmula molecular C2H3Cl3
Para utilizar con (equipo) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
Clave InChI UOCLXMDMGBRAIB-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(Cl)(Cl)Cl
Elemento 1,1,1-Trichloroethane
Nombre IUPAC 1,1,1-tricloroetano
Solvent or Matrix Dimethyl Sulfoxide
Peso molecular (g/mol) 133.396
PubChem CID 6278
Cantidad 1 mL
ChEBI CHEBI:36015
Grado USP
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 50, 000 μg/ml
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,1,1-Trichloroethane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,1,1-trichloroethane
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio