Learn More
1,1,1-tricloro-2-metilpropano-2-ol, TRC
Código de producto. 30137938
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137938 10 g 10 g
30137151 5 g 5 g
17984475 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137938 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT73411010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57-15-8
Fórmula molecular C4 H7 Cl3 O
Peso molecular (g/mol) 177.46
Sinónimo Chlorobutanol anhydrous, 1,1,1-Trichloro-2-methylpropan-2-ol, 1,1,1-Trichloro-tert-butyl alcohol, 2,2,2-Trichloro-1,1-dimethylethanol, 2-(Trichloromethyl)-2-propanol, Acetochlorone, Acetonchloroform, Acetone chloroform, Anhydrous chlorobutanol, Chlorbutanol, Chlorbutol, Chloreton, Chloretone, Chlorobutanol, Chlortran, Clortran, Coliquifilm, Dentalone, Khloreton, Methaform, NSC 44794, NSC 4596, NSC 5208, Sedaform, Trichloro-tert-butyl alcohol, Trichlorobutanol, β,β,β-Trichloro-tert-butyl alcohol
Nombre IUPAC 1,1,1-tricloro-2-metilpropano-2-ol
SMILES CC(C)(O)C(Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorobutanol
Notas de grado de pureza GC
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H7Cl3O/c1-3(2,8)4(5,6)7/h8H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.9562
Porcentaje de pureza >95%