Learn More
1,1,1-Tricloro-2-metil-2-propanol hemihidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10646924 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10646924 100 g Frasco de plástico 100 g
10051650 500 g Frasco de plástico 500 g
10147703 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10646924 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 150301000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6001-64-5 | 0·5 H2O | 186.47 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6001-64-5
Fórmula molecular 0·5 H2O
Peso molecular (g/mol) 186.47
Número MDL MFCD02179352
Clave InChI HBARVHNVVKZUGS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo c4h7cl3o.1/2h2o, 1,1,1-trichloro-2-methyl-2-propanol hemihydrate, chlorobutanol hydrogen ion hydrate
PubChem CID 102594540
Nombre IUPAC hidrógeno molecular; 1,1,1-tricloro-2-metilpropan-2-ol; hidrato
SMILES [HH].CC(C)(C(Cl)(Cl)Cl)O.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 1, 1-Trichloro-2-methyl-2-propanol hemihydrate
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 75°C to 79°C
Color Blanco
Punto de ebullición 173°C to 175°C
Temperatura de inflamación 100°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5 to 102.5% (ex Cl) (Argentometry)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal 0·5H2O
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Solubility in water: 7.7g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol,ether,chloroform,glycerol
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.47
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino, cristales o trozos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,1,1-Trichloro-2-methyl-2-propanol hemihydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,1,1-Trichloro-2-methyl-2-propanol hemihydrate