Learn More
1,1,1-Tricloro-2-metil-2-propanol hemihidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11439482
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11439482 25 g 25 g
11449482 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11439482 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10181.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6001-64-5 | C4H11Cl3O2 | 197.48 g/mol
1,1,1-Trichloro-2-methyl-2-propanol hemihydrate converts benzisoxazole to α-aryloxyisobutyric acid. It forms eutectic with dimethyl sulfone, which is the most suitable media for freeze-drying due to its high solubilizing ability and a good rate of solvent removal.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
1,1,1-Tricloro-2-metil-2-propanol hemihidrato convierte el bencisoxazol en ácido α-aryloxisobutírico. Forma eutéctica con dimetilsulfona, que es el medio más adecuado para el liofilización debido a su alta capacidad de solubilización y una buena tasa de eliminación de disolventes.
Solubilidad
Soluble en etanol, éter, cloroformo y glicerol. Insoluble en agua.
Notas
Incompatibles con los agentes oxidantes. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6001-64-5
Fórmula molecular C4H11Cl3O2
Peso molecular (g/mol) 197.48
Número MDL MFCD00004461
Clave InChI HBARVHNVVKZUGS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo c4h7cl3o.1/2h2o, 1,1,1-trichloro-2-methyl-2-propanol hemihydrate, chlorobutanol hydrogen ion hydrate
PubChem CID 102594540
Nombre IUPAC hidrógeno molecular; 1,1,1-tricloro-2-metilpropan-2-ol; hidrato
SMILES [HH].CC(C)(C(Cl)(Cl)Cl)O.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1,1-Trichloro-2-methyl-2-propanol hemihydrate
Punto de fusión 98°C to 100°C (anhydrous)
Punto de ebullición 167°C
Temperatura de inflamación >100°C (212°F)
Cantidad 25 g
Beilstein 878167
Índice Merck 14,2129
Información de solubilidad Soluble in ethanol,ether,chloroform,and glycerol. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.47 (177.46 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,1,1-Trichloro-2-methyl-2-propanol hemihydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,1,1-Trichloro-2-methyl-2-propanol hemihydrate