Learn More
1,1,1-tricloro-2-(2-clorofenil-d4)-2-(4-clorofenil-d4)etano, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4'-DDT D8 |
| CAS | 221899-88-3 |
| Fórmula molecular | C14 2H8 H Cl5 |
| Cantidad | 0.01 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C14H9Cl5/c15-10-7-5-9(6-8-10)13(14(17,18)19)11-3-1-2-4-12(11)16/h1-8,13 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D,8 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C(c2c([2 H])c([2 H])c(Cl)c([2 H])c2[2 H])C(Cl)(Cl)Cl)c(Cl)c1[2 H] |
| Nombre IUPAC | 1-cloro-2,3,4,5-tetradeuterio-6-[2,2,2-tricloro-1-(4-cloro-2,3,5,6-tetradeuteriofenil)etil]benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 362.54 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 359.9649 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 98 atom % D, min 95% Chemical Purity |