Learn More
1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-clorofenil-d4)etano, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,4'-DDT D8 |
| CAS | 93952-18-2 |
| Fórmula molecular | C14 2H8 H Cl5 |
| Cantidad | 0.05 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C14H9Cl5/c15-11-5-1-9(2-6-11)13(14(17,18)19)10-3-7-12(16)8-4-10/h1-8,13 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D,8 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(C(c2c([2 H])c([2 H])c(Cl)c([2 H])c2[2 H])C(Cl)(Cl)Cl)c([2 H])c([2 H])c1Cl |
| Nombre IUPAC | 1-cloro-2,3,5,6-tetradeuterio-4-[2,2,2-tricloro-1-(4-cloro-2,3,5,6-tetradeuteriofenil)etil]benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 362.54 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 359.9649 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 99 atom % D (also 20% deuterated (at the 2-position), min 98% Chemical Purity) |