Learn More
1,1',1'' '-Metilidinetris[4-isociayano-benceno (25-35% en acetato de etilo) (>85%), TRC
Código de producto. 30010677
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2.50 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010677 5 g 5 g
30004894 2.5 g 2.50 g
30007460 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010677 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3124605G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2422-91-5
Fórmula molecular C22H13N3O3
Peso molecular (g/mol) 367.36
Nombre IUPAC 1-[bis(4-isocianatofenil)metil]-4-isociano
SMILES O=C=Nc1ccc(cc1)C(c2ccc(cc2)N=C=O)c3ccc(cc3)N=C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1',1' '-Methylidynetris-4-isocyanato-benzene
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C22H13N3O3/c26-13-23-19-7-1-16(2-8-19)22(17-3-9-20(10-4-17)24-14-27)18-5-11-21(12-6-18)25-15-28/h1-12,22H
Formula Weight (peso de la fórmula) 367.0957
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1,1',1' '-Methylidynetris-4-isocyanato-benzene 25-35 %