Learn More
Clorhidrato de 1,1'-[(1-metiletil)imino]bis[3-[4-(2-metoxietil)fenoxi]propan-2-ol] Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de 1,1'-[(1-metiletil)imino]bis[3-[4-(2-metoxietil)fenoxi]propan-2-ol]
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (+/-)N,N-bis-(2-Hydroxy-3-(4-(2-methoxyethyl)phenoxy)propyl)(1-methylethyl)amine hydrochloride |
| CAS | 1486464-40-7 |
| Nombres de analitos o componentes | (+/-)N,N-bis-(2-Hydroxy-3-(4-(2-methoxyethyl)phenoxy)propyl)(1-methylethyl)amine hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C27H41NO6.ClH |
| Certificaciones/conformidad | ISO/IEC 17025 |
| Sinónimo | Metoprolol Related Compound D, Metoprolol Related Compound D as Hydrochloride, Metoprolol Succinate Impurity O as Hydrochloride, Metoprolol Tartrate Impurity O as Hydrochloride, Metoprolol Impurity O as Hydrochloride, Metoprolol Impurity O as Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H41NO6.ClH/c1-21(2)28(17-24(29)19-33-26-9-5-22(6-10-26)13-15-31-3)18-25(30)20-34-27-11-7-23(8-12-27)14-16-32-4;/h5-12,21,24-25,29-30H,13-20H2,1-4H3;1H |
| SMILES | Cl.COCCc1ccc(OCC(O)CN(CC(O)COc2ccc(CCOC)cc2)C(C)C)cc1 |
| Nombre IUPAC | 1-[[2-hidroxi-3-[4-(2-metoxietil)fenoxi]propil]-isopropil-amino]-3-[4-(2-metoxietil)fenoxi]propan-2-ol;clorhidrato |
| Mostrar más |