Learn More
1,1'-[(1-metiletil)imino]bis[3-[4-(2-metoxietil)fenoxi]-2-propanol (mezcla de diastereómeros), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,1'-[(1-Methylethyl)imino]bis[3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propan-2-ol] |
| CAS | 154784-36-8 |
| Fórmula molecular | C27 H41 N O6 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 1,1'-[(1-Methylethyl)imino]bis-[3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propan-2-ol], Metoprolol Succinate Imp. O (EP), Metoprolol Tartrate Imp. O (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H41NO6/c1-21(2)28(17-24(29)19-33-26-9-5-22(6-10-26)13-15-31-3)18-25(30)20-34-27-11-7-23(8-12-27)14-16-32-4/h5-12,21,24-25,29-30H,13-20H2,1-4H3 |
| SMILES | COCCc1ccc(OCC(O)CN(CC(O)COc2ccc(CCOC)cc2)C(C)C)cc1 |
| Nombre IUPAC | 1-[[2-hidroxi-3-[4-(2-metoxietil)fenoxi]propil]-propan-2-ilamino]-3-[4-(2-metoxietil)fenoxi]propan-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 475.62 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 475.2934 |