Learn More
1,1'-[(1-metiletil)imino]bis[3-(1H-indol-4-iloxi)propan-2-ol], Mikromol™
Código de producto. 30051109
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30051109 100 mg 100 miligramos
30050926 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30051109 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0082.06
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
1,1'-[(1-metiletil)imino]bis[3-(1H-indol-4-iloxi)propan-2-ol]
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1'-[(1-Methylethyl)imino]bis[3-(1H-indol-4-yloxy)propan-2-ol]
CAS 130115-65-0
Nombres de analitos o componentes 1,1'-[(1-Methylethyl)imino]bis[3-(1H-indol-4-yloxy)propan-2-ol]
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C25 H31 N3 O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1,1'-[(1-Methylethyl)imino]bis[3-(1H-indol-4-yloxy)propan-2-ol], Pindolol Imp. C (EP), Pindolol Impurity C
Fórmula InChI InChI=1S/C25H31N3O4/c1-17(2)28(13-18(29)15-31-24-7-3-5-22-20(24)9-11-26-22)14-19(30)16-32-25-8-4-6-23-21(25)10-12-27-23/h3-12,17-19,26-27,29-30H,13-16H2,1-2H3
SMILES CC(C)N(CC(O)COc1cccc2[nH]ccc12)CC(O)COc3cccc4[nH]ccc34
Nombre IUPAC 1-[[2-hidroxi-3-(1H-indol-4-iloxi)propil]-propan-2-ilamino]-3-(1H-indol-4-iloxi)propan-2-ol
Peso molecular (g/mol) 437.53
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 437.2315 g/mol