Learn More
1,1'-[(1-metiletil)imino]bis[3-(1H-indol-4-iloxi)-2-propanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,1'-[(1-Methylethyl)imino]bis[3-(1H-indol-4-yloxy)propan-2-ol] |
| CAS | 130115-65-0 |
| Fórmula molecular | C25 H31 N3 O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1,1'-[(1-Methylethyl)imino]bis[3-(1H-indol-4-yloxy)propan-2-ol], Pindolol Imp. C (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H31N3O4/c1-17(2)28(13-18(29)15-31-24-7-3-5-22-20(24)9-11-26-22)14-19(30)16-32-25-8-4-6-23-21(25)10-12-27-23/h3-12,17-19,26-27,29-30H,13-16H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)N(CC(O)COc1cccc2[nH]ccc12)CC(O)COc3cccc4[nH]ccc34 |
| Nombre IUPAC | 1-[[2-hidroxi-3-(1H-indol-4-iloxi)propil]-propan-2-ilamino]-3-(1H-indol-4-iloxi)propan-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 437.53 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 437.2315 |