Learn More
1,1′,1′′-(Metoximetanotriil)tribenceno (metil tritil éter), Mikromol™
Descripción
1,1′,1′′-(Metoximetanotriil)tribenceno (metil tritil éter)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl Triphenylmethyl Ether |
| CAS | 596-31-6 |
| Nombres de analitos o componentes | Methyl Triphenylmethyl Ether |
| Condiciones de envío | Ice pack (-20°C) |
| Fórmula molecular | C20 H18 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 1,1',1'-(Methoxymethylidyne)tris-benzene, Ether, methyl trityl (6CI,7CI,8CI), 1,1',1'-(Methoxymethylidyne)tris[benzene], Methoxytriphenylmethane, Methyl triphenylmethyl ether, Methyl trityl ether, NSC 64, Triphenylmethoxymethane, Triphenylmethyl methyl ether, Trityl methyl ether, Zidovudine Impurity K |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H18O/c1-21-20(17-11-5-2-6-12-17,18-13-7-3-8-14-18)19-15-9-4-10-16-19/h2-16H,1H3 |
| SMILES | COC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | [metoxi(difenil)metil]benceno |
| Mostrar más |