Learn More
1,1,1-Kestopentaose, TRC
Código de producto. 30134622
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134622 100 mg 100 miligramos
30133016 50 mg 50 miligramos
30008314 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134622 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCK264853100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59432-60-9
Fórmula molecular C30 H52 O26
Peso molecular (g/mol) 828.72
Sinónimo α-D-Glucopyranoside, O-β-D-fructofuranosyl-(2→1)-O-β-D-fructofuranosyl-(2→1)-O-β-D-fructofuranosyl-(2→1)-O-β-D-fructofuranosyl-(2→1)- (6CI), O-β-D-Fructofuranosyl-(2→1)-O-β-D-fructofuranosyl-(2→1)-O-β-D-fructofuranosyl-(2→1)-β-D-fructofuranosyl α-D-glucopyranoside, 1,1,1-Kestopentaose, 1-Kestopentaose, 1F-(1-β-Fructofuranosyl)3-sucrose, 1F-Fructofuranosylnystose, 1F-Fructosylnystose, Fructofuranosyl nystose, Fructosyl nystose, GF4
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-2-[[(2R,3S,4S,5R)-2-[[(2R,3S,4S,5R)-2-[[(2R,3S,4S,5R)-3,4-dihidroxi-2,5-bis(hidroximetil)oxolán-2-il]oximetil]-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolano-2-il]oximetil]-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolán-2-il]oximetil]-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolano-2-il]oxi-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol
SMILES OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CO[C@]3(CO[C@]4(CO[C@]5(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]5O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]4O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]3O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1,1-Kestopentaose
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C30H52O26/c31-1-10-15(37)20(42)21(43)26(51-10)56-30(25(47)19(41)14(5-35)55-30)9-50-29(24(46)18(40)13(4-34)54-29)8-49-28(23(45)17(39)12(3-33)53-28)7-48-27(6-36)22(44)16(38)11(2-32)52-27/h10-26,31-47H,1-9H2/t10-,11-,12-,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20+,21-,22+,23+,24+,25+,26-,27-,28-,29-,30+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 828.2747
Porcentaje de pureza >95%