Learn More
Diheptanoato de 1,1′-[1-(hidroximetil)-1,2-etanodiilo], TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,1'-[1-(Hydroxymethyl)-1,2-ethanediyl] Diheptanoate |
| CAS | 913077-39-1 |
| Fórmula molecular | C17 H32 O5 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1,1′-[1-(Hydroxymethyl)-1,2-ethanediyl] Diheptanoate, (2-heptanoyloxy-3-hydroxy-propyl) heptanoate, 1,1 ́-[1-(Hydroxymethyl)-1,2-ethanediyl]diheptanoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H32O5/c1-3-5-7-9-11-16(19)21-14-15(13-18)22-17(20)12-10-8-6-4-2/h15,18H,3-14H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCCCC(=O)OCC(CO)OC(=O)CCCCCC |
| Nombre IUPAC | (2-heptanoiloxi-3-hidroxipropil) heptanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 316.433 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 316.225 |