Learn More
1-(1,1-dimetilpropil)-4-yodobenceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(1,1-Dimethylpropyl)-4-iodobenzene |
| CAS | 860556-27-0 |
| Fórmula molecular | C11H15I |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 1-tert-Amyl-4-iodo-benzene, 1-(1,1-Dimethylpropyl)-4-iodo-benzene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H15I/c1-4-11(2,3)9-5-7-10(12)8-6-9/h5-8H,4H2,1-3H3 |
| SMILES | CCC(C)(C)c1ccc(I)cc1 |
| Nombre IUPAC | 1-yodo-4-(2-metilbutan-2-il)benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 274.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 274.0218 |