Learn More
1-(1,1-dimetiletil)-3,5-dimetilbenceno, Mikromol™
Código de producto. 17961596
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17961596 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17961596 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0089.05
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
1-(1,1-dimetiletil)-3,5-dimetilbenceno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-tert-Butyl-m-Xylene
CAS 98-19-1
Nombres de analitos o componentes 5-tert-Butyl-m-Xylene
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C12 H18
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Xylometazoline Hydrochloride Imp. B (EP), Xylometazoline Imp. B (EP), 1-(1,1-Dimethylethyl)-3,5-dimethylbenzene, Xylometazoline Hydrochloride Imp. D (EP), Xylometazoline Hydrochloride Impurity D, Xylometazoline Impurity D
Fórmula InChI InChI=1S/C12H18/c1-9-6-10(2)8-11(7-9)12(3,4)5/h6-8H,1-5H3
SMILES Cc1cc(C)cc(c1)C(C)(C)C
Nombre IUPAC 1-Tert-butil-3,5-dimetilbenceno
Peso molecular (g/mol) 162.27
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 162,1409 g/mol