Learn More
Clorhidrato de 1-([1,1'-bifenil]-2-iloxi)-4-imino-4-(piperidin-1-il)butan-2-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-([1,1'-Biphenyl]-2-yloxy)-4-imino-4-(piperidin-1-yl)butan-2-ol hydrochloride |
| CAS | 179388-65-9 |
| Fórmula molecular | C21 H26 N2 O2 . H Cl |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | AH 11110 Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H26N2O2.ClH/c22-21(23-13-7-2-8-14-23)15-18(24)16-25-20-12-6-5-11-19(20)17-9-3-1-4-10-17;/h1,3-6,9-12,18,22,24H,2,7-8,13-16H2;1H |
| SMILES | Cl.OC(COc1ccccc1c2ccccc2)CC(=N)N3CCCCC3 |
| Nombre IUPAC | 4-imino-1-(2-fenilfenoxi)-4-piperidin-1-ilbutan-2-ol;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 374.904 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 374.176 |