Learn More
Difluoruro de 1,1'-(1,5-pentanodiil)bis[1-butilpirrolidinio], TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,1'-(1,5-Pentanediyl)bis[1-butylpyrrolidinium] Difluoride |
| CAS | 1245190-20-8 |
| Fórmula molecular | C21H44F2N2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 1,1'-(1,5-Pentanediyl)bis[1-butylpyrrolidinium] fluoride (1:2) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H44N2.2FH/c1-3-5-14-22(18-10-11-19-22)16-8-7-9-17-23(15-6-4-2)20-12-13-21-23;;/h3-21H2,1-2H3;2*1H/q+2;;/p-2 |
| SMILES | CCCC[N+]1(CCCC1)CCCCC[N+]2(CCCC2)CCCC.[F-].[F-] |
| Nombre IUPAC | Fluoruro de 1,1'-(pentano-1,5-diil)bis(1-butilpirrolidin-1-io) |
| Peso molecular (g/mol) | 362.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 362.35 |