Learn More
1,1,1,5,5,5-Hexafluoro-2,4-pentanodiona, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Description
1,1,1,5,5,5-Hexafluoro-2,4-pentanedione acts as a chelating ligand. It is used as liquid crystal intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La 1,1,1,5,5,5-hexafluoro-2,4-pentanodiona actúa como un ligando quelante. Se utiliza como intermedio de cristal líquido.
Solubilidad
No miscible en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes, agentes reductores y agua. Higroscópico.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 1,1,1,5,5,5-Hexafluoro-2,4-pentanedione |
| Densidad | 1.486 |
| Punto de ebullición | 69°C to 71°C |
| Temperatura de inflamación | 32°C (89°F) |
| Índice de refracción | 1.334 |
| Cantidad | 100 g |
| Número UN | UN2920 |
| Beilstein | 1790138 |
| Sensibilidad | Hygroscopic |
| Información de solubilidad | Not miscible in water. |
| Show More |