Learn More
1,1'-(1,4-fenileno)bis-Etanol, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 1,4-Diacetylbenzene |
| CAS | 1009-61-6 |
| Fórmula molecular | C10 H10 O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Benzene, p-diacetyl- (6CI,8CI), 1,1'-(1,4-Phenylene)bis[ethanone], 1,1'-(1,4-Phenylene)bis(ethan-1-one), 1,1'-(1,4-Phenylene)diethanone, 1,4-Diacetylbenzene, 1-(4-Acetylphenyl)ethan-1-one, 1-(4-Acetylphenyl)ethanone, 4'-Acetylacetophenone, NSC 295548, p-Acetylacetophenone, p-Diacetylbenzene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H10O2/c1-7(11)9-3-5-10(6-4-9)8(2)12/h3-6H,1-2H3 |
| SMILES | CC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)C |
| Nombre IUPAC | 1-(4-acetilfenil)etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 162.185 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 162.0681 |