Learn More
1,1'-(1,3-fenilen)di-1H-1,2,4-triazol, Mikromol™
Descripción
1,1'-(1,3-fenilen)di-1H-1,2,4-triazol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,1'-(1,3-phenylene)di-1H-1,2,4-triazole |
| CAS | 514222-44-7 |
| Nombres de analitos o componentes | 1,1'-(1,3-phenylene)di-1H-1,2,4-triazole |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C10 H8 N6 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Fluconazole Imp. C (EP), Fluconazole USP Related Compound C, Fluconazole USP RC C, 1,1'-(1,3-Phenylene)di-1H-1,2,4-triazole, Fluconazole Related Compound C, Fluconazole Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H8N6/c1-2-9(15-7-11-5-13-15)4-10(3-1)16-8-12-6-14-16/h1-8H |
| SMILES | c1cc(cc(c1)n2cncn2)n3cncn3 |
| Nombre IUPAC | 1-[3-(1,2,4-triazol-1-il)fenil]-1,2,4-triazol |
| Mostrar más |