Learn More
1,1'-(1,3-Fenileno)bis-1H-1,2,4-triazola, TRC
Código de producto. 30138219
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138219 5 mg 5 miligramos
30135560 250 mg 250 miligramos
17944725 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138219 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP3198305MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 514222-44-7
Fórmula molecular C10 H8 N6
Peso molecular (g/mol) 212.21
Sinónimo 1,1'-(1,3-Phenylene)di-1H-1,2,4-triazole, Fluconazole Imp. C (EP)
Nombre IUPAC 1-[3-(1,2,4-triazol-1-il)fenilo]-1,2,4-triazol
SMILES c1cc(cc(c1)n2cncn2)n3cncn3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1'-(1,3-phenylene)di-1H-1,2,4-triazole
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H8N6/c1-2-9(15-7-11-5-13-15)4-10(3-1)16-8-12-6-14-16/h1-8H
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.081
Porcentaje de pureza >95%