Learn More
1,1,1,3,8,10,10,10-octaclorodecano, TRC
Código de producto. 30420203
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30420203 5 mg -
30415254 1 mg 1 miligramo
30424295 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30420203 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO1850355MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 601523-23-3
Fórmula molecular C10H14Cl8
Peso molecular (g/mol) 417.84
Sinónimo Decane, 1,1,1,3,8,10,10,10-octachloro- (9CI, ACI), 1,1,1,3,8,10,10,10-Octachlorodecane (ACI)
Nombre IUPAC 1,1,1,3,8,10,10,10-octaclorodecano
SMILES ClC(CCCCC(Cl)CC(Cl)(Cl)Cl)CC(Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1,1,3,8,10,10,10-Octachlorodecane
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14Cl8/c11-7(5-9(13,14)15)3-1-2-4-8(12)6-10(16,17)18/h7-8H,1-6H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 413.8604