Learn More
1,1,1,3,3,3-Hexametildisilazano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10568470 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 ml
100 ml
2,5 LT
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10568470 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10479030 10 mL Frasco de vidrio 10 ml
10489220 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
11985791 2.5 L Frasco de vidrio 2,5 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10568470 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 120581000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.95€
    38.65€ / 100 ml
    Ahorro 7.30€
    15% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 999-97-3 | C6H19NSi2 | 161.4 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 999-97-3
Fórmula molecular C6H19NSi2
Peso molecular (g/mol) 161.4
Clave InChI FFUAGWLWBBFQJT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hexamethyldisilazane, bis trimethylsilyl amine, hmds, 1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazane, hexamethylsilazane, silanamine, 1,1,1-trimethyl-n-trimethylsilyl, tri-sil, 1,1,1-trimethyl-n-trimethylsilyl silanamine, hexamethyldisilizane, disilazane, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl
PubChem CID 13838
ChEBI CHEBI:85068
Nombre IUPAC [dimetil-(trimetilsililamino)silo]metano
SMILES C[Si](C)(C)N[Si](C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazane
Punto de fusión -78.0°C
Color Incolora
Densidad 0.7600g/mL
Punto de ebullición 125.0°C
Temperatura de inflamación 20°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)3SiNHSi(CH3)3
Índice de refracción 1.4060 to 1.4090
Cantidad 100 mL
Índice Merck 15,4725
Gravedad específica 0.76
Información de solubilidad Solubility in water: reacts. Other solubilities: reacts with methanol, soluble in acetone, benzene, ethyl ether, pentane, and perchloroethylene
Viscosidad 0.9 mm2/s (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.4
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.