Learn More
1,1,1,3,3,3-Hexametildisilazano, 98 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15149293 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15149293 1 L Frasco de vidrio AcroSeal™ 1 litro
10430398 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15149293 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 430850010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 999-97-3 | C6H19NSi2 | 161.4 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de sililación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 999-97-3
Fórmula molecular C6H19NSi2
Peso molecular (g/mol) 161.4
Número MDL MFCD00008259
Clave InChI FFUAGWLWBBFQJT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hexamethyldisilazane, bis trimethylsilyl amine, hmds, 1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazane, hexamethylsilazane, silanamine, 1,1,1-trimethyl-n-trimethylsilyl, tri-sil, 1,1,1-trimethyl-n-trimethylsilyl silanamine, hexamethyldisilizane, disilazane, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl
PubChem CID 13838
ChEBI CHEBI:85068
Nombre IUPAC [dimetil-(trimetilsililamino)silo]metano
SMILES C[Si](C)(C)N[Si](C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazane
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -78.0°C
Densidad 0.7600g/mL
Punto de ebullición 125.0°C
Temperatura de inflamación 20°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula lineal (CH3)3SiNHSi(CH3)3
Índice de refracción 1.4060 to 1.4090
Cantidad 1 L
Número UN 3286
Índice Merck 15,4725
Gravedad específica 0.76
Información de solubilidad Solubility in water: reacts. Other solubilities: reacts with methanol, soluble in acetone, benzene, ethyl ether, pentane, and perchloroethylene
Viscosidad 0.9 mm2/s (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.4
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.