Learn More
1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol, Mikromol™
Código de producto. 17933836
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17933836 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17933836 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3315.010100
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol
CAS 920-66-1
Nombres de analitos o componentes 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C3 H2 F6 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2-Propanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-hydroxypropane, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropanol, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl alcohol, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropane-2-ol, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropanol, 2,2,2-Trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethanol, Bis(trifluoromethyl)methanol, HFIP, Hexafluoroisopropanol, Hexafluoroisopropyl alcohol, NSC 96336, Sevoflurane Related Compound, Sevoflurane Impurity C
Fórmula InChI InChI=1S/C3H2F6O/c4-2(5,6)1(10)3(7,8)9/h1,10H
SMILES OC(C(F)(F)F)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropan-2-ol
Peso molecular (g/mol) 168.04
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 168,001 g/mol