Learn More
1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropan-2-ol, + 99 %, para la cromatografía de gases, Fisher Chemical
Código de producto. 10161520 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
25 ML
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10161520 25 mL Frasco de vidrio ámbar 25 ML
1 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo I del Reglamento de la UE no 517/2014 sobre gases fluorados de efecto invernadero, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10161520 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor H/0285/04
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo I del Reglamento de la UE no 517/2014 sobre gases fluorados de efecto invernadero, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Especificaciones
CAS 920-66-1
Punto de fusión -4°C
Color Incolora
pH 3 to 4
Punto de ebullición 59°C
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C3H2F6O
Número MDL 11651
Cantidad 25 mL
Sinónimo 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol, hexafluoroisopropanol, hfip, hexafluoro-2-propanol, hexafluoroisopropyl alcohol, bis trifluoromethyl methanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropanol, 2h-hexafluoroisopropanol, 2-propanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro, 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl alcohol
Clave InChI BYEAHWXPCBROCE-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)O
Nombre IUPAC 1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropan-2-ol
Peso molecular (g/mol) 168.038
PubChem CID 13529
ChEBI CHEBI:63104
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.04g/mol
Presión de vapor 102mmHg at 20°C
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.