Learn More
Metacrilato de 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropilo, 99 %, estabilizado, Thermo Scientific™
Código de producto. 10637061 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10637061 5 g Frasco de vidrio 5 g
1 options
Código de producto. 10637061
Marca: Thermo Scientific Acros 308930050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl methacrylate
Nombre de nota 99%
CAS 3063-94-3
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 1.3000g/mL
Temperatura de inflamación 14°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C7H6F6O2
Fórmula lineal H2C=C(CH3)CO2CH(CF3)2
Índice de refracción 1.3300 to 1.332
Número MDL MFCD00040105
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.3
Sinónimo hexafluoroisopropyl methacrylate, 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl methacrylate, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2,2,2-trifluoro-1-trifluoromethyl ethyl ester, methacrylic acid 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl ester, 2,2,2-trifluoro-1-trifluoromethyl ethyl methacrylate, hexafluoro-2-propyl methacrylate, 1h-1-trifluoromethyl trifluoroethyl methacrylate, 1,1,1,3,3,3-hexafluoroprop-2-yl 2-methylprop-2-enoate, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanyl methacrylate, hfipma
Clave InChI FMQPBWHSNCRVQJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=C)C(=O)OC(C(F)(F)F)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 2-metilprop-2-enoato de 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-il
Estabilizante Exact type and amount of stabilizer on the CoA
Peso molecular (g/mol) 236.11
PubChem CID 76469
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.11
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido