Learn More
Metacrilato de 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropilo, 99 %, estab., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11489437
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11489437 25 g 25 g
11469437 1 g 1 g
11479437 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11489437 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21447.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3063-94-3 | C7H6F6O2 | 236.113 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3063-94-3
Fórmula molecular C7H6F6O2
Peso molecular (g/mol) 236.113
Número MDL MFCD00040105
Clave InChI FMQPBWHSNCRVQJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hexafluoroisopropyl methacrylate, 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl methacrylate, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2,2,2-trifluoro-1-trifluoromethyl ethyl ester, methacrylic acid 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl ester, 2,2,2-trifluoro-1-trifluoromethyl ethyl methacrylate, hexafluoro-2-propyl methacrylate, 1h-1-trifluoromethyl trifluoroethyl methacrylate, 1,1,1,3,3,3-hexafluoroprop-2-yl 2-methylprop-2-enoate, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanyl methacrylate, hfipma
PubChem CID 76469
Nombre IUPAC 2-metilprop-2-enoato de 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-il
SMILES CC(=C)C(=O)OC(C(F)(F)F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl methacrylate
Nombre de nota stabilized
Densidad 1.302
Punto de ebullición 99°C
Temperatura de inflamación 14°C (57°F)
Índice de refracción 1.331
Cantidad 25 g
Número UN UN1993
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.12
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl methacrylate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl methacrylate