Learn More
Acrilato de 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropilo, + 98 %, estabilizado con 50 ppm de 4-metoxifenol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11328635
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11328635 25 g 25 g
11318635 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11328635 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12128.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Se utiliza en los sectores de los agroquímicos, los productos farmacéuticos y los colorantes.
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl acrylate is used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2160-89-6
Fórmula molecular C6H4F6O2
Peso molecular (g/mol) 222.09
Número MDL MFCD00040104
Clave InChI MNSWITGNWZSAMC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl acrylate, hexafluoroisopropyl acrylate, 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-yl acrylate, 2-propenoic acid, 2,2,2-trifluoro-1-trifluoromethyl ethyl ester, acrylic acid 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl ester, hexafluoro-2-propyl acrylate, mnswitgnwzsamc-uhfffaoysa, 1h-1-trifluoromethyl trifluoroethyl acrylate
PubChem CID 75096
Nombre IUPAC prop-2-enoato de 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ilo
SMILES FC(F)(F)C(OC(=O)C=C)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl acrylate
Color Incolora
Densidad 1.37
Punto de ebullición 81°C to 82°C
Temperatura de inflamación 17°C (62°F)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2C=CHCO2CH(CF3)2
Índice de refracción 1.319
Cantidad 25 g
Número UN UN3272
Beilstein 2094742
Gravedad específica 1.37
Información de solubilidad Not miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.09
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Líquido