Learn More
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropanol-d2, para RMN, + 99 % del átomo D, ACROS Organics™
Código de producto. 16378206 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
1 mL
Código de producto.
16378206 1 mL
1 options
Código de producto. 16378206 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 464130010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropanol-d2
Densidad 1.6400 g/mL
Gravedad específica 1.64
Cantidad 1 mL
CAS 38701-74-5
Punto de fusión -4.0°C
Punto de ebullición 59.0°C
Fórmula molecular C3H2F6O
Fórmula lineal CF3CD(OD)CF3
Número MDL MFCD00037559
Clave InChI BYEAHWXPCBROCE-AWPANEGFSA-N
SMILES [2H]OC([2H])(C(F)(F)F)C(F)(F)F
Nombre IUPAC Hexafluoro(²H)propano-2-(²H)ol
Peso molecular (g/mol) 170.05
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.05
Grado RMN